Merck
APO715372506
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.12
Numer MDL:
Iupac Name
(3,5-difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)6(9)2-5/h1-2,11H,3H2
Klucz InChI
KZQNMHJNCFINIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzyl-alcohol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzyl-alcohol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)