Merck
APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.99
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
Klucz InChI
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)