Merck
APO491537471
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.04
Numer MDL:
bp
85-88
Iupac Name
ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
HMONTLMXUZERMC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-pyrazole-4-carboxylate
Boiling point
85-88
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-pyrazole-4-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)