Merck
APO458955743
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.09
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O3S/c1-4-2-6(10)7(3-5(4)9)16-17(14,15)8(11,12)13/h2-3H,1H3
Klucz InChI
SRJJQJWYFZHTRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)