Merck
APO458955741
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.93
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrINO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
CXOUTSIFAJBDGY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)