Merck
APO458955578
Apollo Scientific Ltd
Calcium tetrafluoroborate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
calcium ditetrafluoroborate
Inchi Code
1S/2BF4.Ca/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
Klucz InChI
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)