Merck
APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.01
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Flash Point
95-96
Piktogramy
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)