Kluczowe dokumenty
APO458378685
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
About This Item
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-chloro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
CDASKTNKXJMYDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-iodobenzyl-bromide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-iodobenzyl-bromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)