Merck
APO456876695
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.17
Numer MDL:
bp
90-92
Iupac Name
(3-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ZESQUNYKCICBQB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Synonym
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-fluorotoluene
Boiling point
90-92
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)