Merck
APO456876680
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-fluoro-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
YZZDEYSCSPZMIG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethylanisole
Synonym
2-Fluoro-3-methoxybenzotrifluoride
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethylanisole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)