Merck
APO456876429
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.6
Numer MDL:
bp
20-22
mp
160
gęstość
1.18
Iupac Name
5-chloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Flash Point
236-238
Boiling point
20-22
Melting Point
160
gęstość
1.18
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)