Merck
APO456798690
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluorobenzhydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WNRRZAITMSBJFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluorobenzhydrazide
Synonym
2,5-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,5-Difluorobenzohydrazide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluorobenzhydrazide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)