Merck
APO456797147
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.16
Numer MDL:
bp
32-35
Iupac Name
[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Klucz InChI
ROACFQURKLEGKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Synonym
[3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzotrifluoride
Boiling point
32-35
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)