Merck
APO456795339
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.61
Numer MDL:
Iupac Name
(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c1-6-2-3-8(11)7(4-5-12)9(6)10/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
ZABHQPCMIZIOPU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Synonym
2-Chloro-3-(cyanomethyl)-4-fluorotoulene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)