Merck
APO456795244
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
46-47
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Boiling point
46-47
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)