Merck
APO456793529
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
141-143
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO3/c1-5-12-8-4-6(11)3-7(9(8)15-5)10(13)14-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
MVPHFLJLVCCXGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate
Boiling point
141-143
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)