Merck
APO456793447
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.06
Numer MDL:
bp
73-75
Iupac Name
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4-5(10-13-9-4)6(3)14(8,11)12/h1-2H
Klucz InChI
ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
Boiling point
73-75
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)