Merck
APO456791477
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.07
Numer MDL:
bp
188-191
Iupac Name
methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)6-2-3-8-11-4-7(10)12(8)5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BOMNUWULLKLFNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-iodoimidazo12-apyridine-6-carboxylate
Boiling point
188-191
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-iodoimidazo12-apyridine-6-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)