Merck
APO456789873
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NVEWDXZTSKXQJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)