Merck
APO455838806
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
38
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DSMSXBUFGYTQPM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
3-Cyano-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)anisole
Boiling point
38
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)