Merck
APO455838690
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
Numer MDL:
bp
187-189
Iupac Name
2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
VKSRITXZTWTEEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid
Synonym
3-Carboxy-2-fluorophenol
Boiling point
187-189
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)