Merck
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.01
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Klucz InChI
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)