Merck
APO455838471
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.11
Numer MDL:
bp
32-34
Iupac Name
2-bromo-1-{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3OS/c10-5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
VZIRNYVFMKFXLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
Boiling point
32-34
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)