Merck
APO455838347
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.9
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H
Klucz InChI
UUSDLIJKOZKUEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-iodobenzotrifluoride
Synonym
1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-iodobenzotrifluoride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)