Merck
APO455838264
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
137-139
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-4(8(11)12)2-3-5(9)6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Synonym
6-Carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-Difluoro-o-anisic acid
Boiling point
137-139
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)