Merck
APO455837953
Apollo Scientific Ltd
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F6N/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-3H
Klucz InChI
OMAYRCLGTUORSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile
Flash Point
194
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-bistrifluoromethylbenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)