Merck
APO455837700
Apollo Scientific Ltd
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C8H6F4O2/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7,13H
Klucz InChI
DEXGNBYVIMYKJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)