Merck
APO455837575
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodoaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.02
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
XNFXQUHUFXJVSV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)