Merck
APO455837572
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorostyrene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.13
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-difluoro-4-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
Klucz InChI
VPKZWIGZODEBDP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Synonym
1,2-Difluoro-4-vinylbenzene, 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene
Piktogramy
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)