Merck
APO455837510
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrF3N2O2/c1-2-19-10(18)8-9(12)17-5-6(11(13,14)15)3-4-7(17)16-8/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
HWFCCBLILMNNML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Synonym
3-Bromo-2-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)