Merck
APO455837127
Apollo Scientific Ltd
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.16
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(bromomethyl)-2-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15BrFNO2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-8(7-13)6-9(10)14/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
XXKQUYPKRKBDOL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-fluorobenzyl-bromide-n-boc-protected
Synonym
tert-Butyl [4-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]carbamate
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-fluorobenzyl-bromide-n-boc-protected
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)