Kluczowe dokumenty
APO455837111
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
bp
143-145
Iupac Name
2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
FIMDBAHLQCCYJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)