Merck
APO455836948
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
Klucz InChI
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzaldehyde
Synonym
2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)