Kluczowe dokumenty
APO455836801
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
bp
185-188
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-3-1-4(7(14)15)6(13)5(2-3)8(10,11)12/h1-2,13H,(H,14,15)
Klucz InChI
RXZMPNQNKZGQAY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-hydroxy-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)