Merck
APO455836759
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.01
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
Klucz InChI
CGQJITDLUBMLFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)