Merck
APO455836688
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
HTDQBKCOVJMGAF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)