Merck
APO455836514
Apollo Scientific Ltd
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-methylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-4-3-5-8(7(2)11)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
RVKFUFWKGZPWBR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methylacetophenone
Synonym
1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methylacetophenone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)