Merck
APO455836496
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2-fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
Klucz InChI
QSPYWCDXOCAMGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Synonym
2-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)