Merck
APO455836297
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.14
Numer MDL:
bp
83-86
Iupac Name
[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
Klucz InChI
BMUFUJMVNODTAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Synonym
2-(Carboxymethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 2-(Carboxymethyl)-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene
Boiling point
83-86
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)