Merck
APO455836275
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.14
Numer MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Klucz InChI
FCYVKQRWNQRCFE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)