Merck
APO455836190
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.55
Numer MDL:
bp
-42
gęstość
2.9
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
UHHZGIHGBLCIJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Synonym
2-Chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene
Flash Point
102-105
Boiling point
-42
gęstość
2.9
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)