Merck
APO455836189
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.01
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Klucz InChI
IPXQDOGSRPHRAL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Synonym
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)