Merck
APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)