Merck
APO455835983
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
mp
79
gęstość
1.175
Iupac Name
2-fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(10-5-11)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FWRCOINKYLERQL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenyl-isocyanate
Flash Point
187-192
Melting Point
79
gęstość
1.175
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenyl-isocyanate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)