Merck
APO455835688
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-pyridin-3-ylnicotinamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.09
Numer MDL:
bp
133-134
Iupac Name
2,6-dichloro-5-fluoro-N-(3-pyridinyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C11H6Cl2FN3O/c12-9-7(4-8(14)10(13)17-9)11(18)16-6-2-1-3-15-5-6/h1-5H,(H,16,18)
Klucz InChI
OCJUEOQWPCKADH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-5-fluoro-n-pyridin-3-ylnicotinamide
Boiling point
133-134
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-5-fluoro-n-pyridin-3-ylnicotinamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)