Merck
APO455835615
Apollo Scientific Ltd
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.85
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-N-{2-[(2-furylmethyl)sulfanyl]ethyl}-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide
Inchi Code
1S/C18H16ClFN2O3S/c1-11-15(17(22-25-11)16-13(19)5-2-6-14(16)20)18(23)21-7-9-26-10-12-4-3-8-24-12/h2-6,8H,7,9-10H2,1H3,(H,21,23)
Klucz InChI
SBBGXCLWBYVDPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-chloro-6-fluorophenyl-n-2-fur-2-ylmethylsulphanylethyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Synonym
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-chloro-6-fluorophenyl-n-2-fur-2-ylmethylsulphanylethyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)