Merck
APO455835397
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.17
Numer MDL:
bp
224-226
Iupac Name
2,4-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-2-1-5(7(11)4-6)3-8(12)9(13)14/h1-2,4,8H,3,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
UEFLPVKMPDEMFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-dl-phenylalanine
Synonym
2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Boiling point
224-226
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-dl-phenylalanine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)