Merck
APO455835242
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.01
Numer MDL:
bp
92-94
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10(11)12/h1-2H,9H2
Klucz InChI
PDNZCDDWSKYNTE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Boiling point
92-94
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)