Merck
APO455835220
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-methoxybenzotrifluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Klucz InChI
BTRQZDUCUGJMPS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
Synonym
4-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxybenzotrifluoride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)