Merck
APO455835043
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.58
Numer MDL:
bp
110-114
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Klucz InChI
BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Chloro-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 5-Chloro-4-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Chloro-4,5-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
110-114
Piktogramy
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-fluorobenzene-12-diamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)